Methyl 4-bromo-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromo-6-(methoxycarbonyl)-1H-benzimidazole
OR110783-1G
OR110783-250MG
APOSOR110783-1GEA
386
CHF
APOSOR110783-1G
APOSOR110783-250MG
Methyl 4-bromo-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Methyl 4-bromo-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Formel:
C₉H₇BrN₂O₂ MW: 255.068 g/mol Melting Pt: 256…259 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22421935 CAS-Nummer: 1354756-19-6 |