5-Oxo-1-(thien-3-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR110777-1G OR110777-5G
APOSOR110777-1GEA 445 CHF
APOSOR110777-1G APOSOR110777-5G
5-Oxo-1-(thien-3-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(thien-3-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12406824
CAS-Nummer: 845546-26-1