1-(3,4-Dichlorobenzyl)homopiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(3,4-Dichlorobenzyl)-1,4-diazepane
OR110776-1G OR110776-5G OR110776-10G
APOSOR110776-1GEA 179 CHF
APOSOR110776-1G APOSOR110776-5G APOSOR110776-10G
1-(3,4-Dichlorobenzyl)homopiperazine
1-(3,4-Dichlorobenzyl)homopiperazine
Formel: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259,175 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01311955
CAS-Nummer: 78251-53-3
UN: 3261
ADR: 8,III