5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR110749-1G
OR110749-250MG
APOSOR110749-1GEA
947
CHF
APOSOR110749-1G
APOSOR110749-250MG
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₇BrN₂O₂ MW: 255,068 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12756244 CAS-Nummer: 1227954-90-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |