6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110738-1G OR110738-5G
APOSOR110738-1GEA 26.2 CHF
APOSOR110738-1G APOSOR110738-5G
6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Formel: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192.211 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03830209
CAS-Nummer: 31366-85-5