Ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110702-1G OR110702-5G
APOSOR110702-1GEA 95.8 CHF
APOSOR110702-1G APOSOR110702-5G
Ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
Ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,215 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017267
CAS-Nummer: 16357-44-1