N,N-Dimethyl-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110672-1G OR110672-5G
APOSOR110672-1GEA 297 CHF
APOSOR110672-1G APOSOR110672-5G
N,N-Dimethyl-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzenesulphonamide
N,N-Dimethyl-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzenesulphonamide
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂S
MW: 250,317 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00215314
CAS-Nummer: 338773-73-2