2-Phenyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR110662-1G
OR110662-5G
APOSOR110662-1GEA
297
CHF
APOSOR110662-1G
APOSOR110662-5G
2-Phenyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
2-Phenyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Formel:
C₁₄H₁₅NO₂ MW: 229,274 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20037419 CAS-Nummer: 856068-76-3 |