2,4-Dibromo-6-tert-butylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
OR110661-1G OR110661-5G OR110661-10G
APOSOR110661-1GEA 237 CHF
APOSOR110661-1G APOSOR110661-5G APOSOR110661-10G
2,4-Dibromo-6-tert-butylphenol
2,4-Dibromo-6-tert-butylphenol
Formel: C₁₀H₁₂Br₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00463268
CAS-Nummer: 15460-12-5