2-[3-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR110656-1G OR110656-5G
APOSOR110656-1GEA 297 CHF
APOSOR110656-1G APOSOR110656-5G
2-[3-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
2-[3-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formel: C₁₄H₁₂N₄O₄
MW: 300,269 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02029368
CAS-Nummer: 1006572-22-0