Ethyl 5-[(acetyloxy)methyl]-4-ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110639-1G OR110639-10G
APOSOR110639-1GEA 237 CHF
APOSOR110639-1G APOSOR110639-10G
Ethyl 5-[(acetyloxy)methyl]-4-ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 5-[(acetyloxy)methyl]-4-ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₉NO₄
MW: 253,294 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01240570
CAS-Nummer: 100619-73-6