2,2-Dibromo-1-(4-morpholin-4-ylphenyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR110630-1G
OR110630-10G
OR110630-5G
APOSOR110630-1GEA
237
CHF
APOSOR110630-1G
APOSOR110630-10G
APOSOR110630-5G
2,2-Dibromo-1-(4-morpholin-4-ylphenyl)ethanone
2,2-Dibromo-1-(4-morpholin-4-ylphenyl)ethanone
Formel:
C₁₂H₁₃Br₂NO₂ MW: 363,045 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08059475 CAS-Nummer: 210832-82-9 |