tert-Butyl 4-hydroxy-4-[(methylamino)methyl]piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110619-1G OR110619-5G
APOSOR110619-1GEA 355 CHF
APOSOR110619-1G APOSOR110619-5G
tert-Butyl 4-hydroxy-4-[(methylamino)methyl]piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-hydroxy-4-[(methylamino)methyl]piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₃
MW: 244,331 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11920519
CAS-Nummer: 1073559-55-3