2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110617-1G
OR110617-5G
APOSOR110617-1GEA
237
CHF
APOSOR110617-1G
APOSOR110617-5G
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
Formel:
C₅H₈N₂O₂S₂ MW: 192,259 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00178766 CAS-Nummer: 80466-90-6 |