4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110615-1G OR110615-250MG
APOSOR110615-1GEA 248 CHF
APOSOR110615-1G APOSOR110615-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₉H₁₀OS
MW: 166,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16631271
CAS-Nummer: 57021-53-1