tert-Butyl 4-(3-methoxy-3-oxopropyl)homopiperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-(3-methoxy-3-oxopropyl)-1,4-diazepane-1-carboxylate
OR110608-1G OR110608-10G OR110608-5G
APOSOR110608-1GEA 297 CHF
APOSOR110608-1G APOSOR110608-10G APOSOR110608-5G
tert-Butyl 4-(3-methoxy-3-oxopropyl)homopiperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(3-methoxy-3-oxopropyl)homopiperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₄H₂₆N₂O₄
MW: 286,367 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664953
CAS-Nummer: 874801-65-7