2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR110606-1G OR110606-10G OR110606-5G
APOSOR110606-1GEA 268 CHF
APOSOR110606-1G APOSOR110606-10G APOSOR110606-5G
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₇BrN₂O
MW: 251.079 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12756233
CAS-Nummer: 1174064-66-4