2-Bromo-1-[4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR110605-1G OR110605-10G OR110605-5G
APOSOR110605-1GEA 355 CHF
APOSOR110605-1G APOSOR110605-10G APOSOR110605-5G
2-Bromo-1-[4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
2-Bromo-1-[4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
Formel: C₁₁H₈Br₂N₂O
MW: 344,002 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12756234
CAS-Nummer: 1227955-12-5