1-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR110604-1G OR110604-10G OR110604-5G
APOSOR110604-1GEA 297 CHF
APOSOR110604-1G APOSOR110604-10G APOSOR110604-5G
1-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
1-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
Formel: C₁₁H₉BrN₂O
MW: 265,106 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12756230
CAS-Nummer: 1182992-21-7