[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR110603-1G OR110603-10G OR110603-5G
APOSOR110603-1GEA 0 CHF
APOSOR110603-1G APOSOR110603-10G APOSOR110603-5G
[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
Formel: C₁₀H₉BrN₂O
MW: 253,095 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12756251
CAS-Nummer: 1184193-54-1