4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR110601-1G OR110601-5G OR110601-10G
APOSOR110601-1GEA 179 CHF
APOSOR110601-1G APOSOR110601-5G APOSOR110601-10G
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Formel: C₉H₈BrN₃
MW: 238.084 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08436686
CAS-Nummer: 681441-17-8