3-(Dimethylamino)-1-pyridin-4-ylprop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(pyridin-4-yl)prop-2-en-1-one
OR110599-10G
OR110599-1G
OR110599-5G
APOSOR110599-10GEA
889
CHF
APOSOR110599-10G
APOSOR110599-1G
APOSOR110599-5G
3-(Dimethylamino)-1-pyridin-4-ylprop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-pyridin-4-ylprop-2-en-1-one
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00115179 CAS-Nummer: 123367-27-1 |