4-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
OR110598-1G OR110598-10G OR110598-5G
APOSOR110598-1GEA 297 CHF
APOSOR110598-1G APOSOR110598-10G APOSOR110598-5G
4-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
4-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
Formel: C₁₉H₂₈N₂O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12756240
CAS-Nummer: 1227954-75-7