2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR110591-1G
OR110591-10G
OR110591-5G
APOSOR110591-1GEA
297
CHF
APOSOR110591-1G
APOSOR110591-10G
APOSOR110591-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinonitrile
2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinonitrile
Formel:
C₉H₆N₄ MW: 170.171 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09373409 CAS-Nummer: 956769-58-7 |