tert-Butyl 4-[2-(2-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110585-1G OR110585-10G OR110585-5G
APOSOR110585-1GEA 297 CHF
APOSOR110585-1G APOSOR110585-10G APOSOR110585-5G
tert-Butyl 4-[2-(2-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(2-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₇H₂₅BrN₂O₃
MW: 385.296 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11973602
CAS-Nummer: 1227954-89-3