tert-Butyl 4-[2-(2-formylphenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110582-1G OR110582-10G OR110582-5G
APOSOR110582-1GEA 297 CHF
APOSOR110582-1G APOSOR110582-10G APOSOR110582-5G
tert-Butyl 4-[2-(2-formylphenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(2-formylphenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₈H₂₆N₂O₄
MW: 334.41 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11973599
CAS-Nummer: 1227954-66-6