Methyl [5-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110578-1G OR110578-5G
APOSOR110578-1GEA 445 CHF
APOSOR110578-1G APOSOR110578-5G
Methyl [5-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]acetate
Methyl [5-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl]acetate
Formel: C₁₁H₁₃N₃O₂S
MW: 251,305 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11973598
CAS-Nummer: 1227954-54-2