1-(4-Acetylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR110574-1G OR110574-5G OR110574-10G
APOSOR110574-1GEA 268 CHF
APOSOR110574-1G APOSOR110574-5G APOSOR110574-10G
1-(4-Acetylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(4-Acetylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₃NO₄
MW: 247,247 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01571218
CAS-Nummer: 100394-11-4