3-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
OR110566-1G OR110566-10G OR110566-5G
APOSOR110566-1GEA 237 CHF
APOSOR110566-1G APOSOR110566-10G APOSOR110566-5G
3-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
3-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
Formel: C₁₉H₂₈N₂O₄
MW: 348.437 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109538
CAS-Nummer: 351076-06-7