tert-Butyl 4-{2-[(2-chloropyridin-3-yl)oxy]ethyl}piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110563-1G OR110563-10G OR110563-5G
APOSOR110563-1GEA 355 CHF
APOSOR110563-1G APOSOR110563-10G APOSOR110563-5G
tert-Butyl 4-{2-[(2-chloropyridin-3-yl)oxy]ethyl}piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-{2-[(2-chloropyridin-3-yl)oxy]ethyl}piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₆H₂₄ClN₃O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11111411
CAS-Nummer: 1227954-32-6