2-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-4-methylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR110556-1G
OR110556-5G
APOSOR110556-1GEA
237
CHF
APOSOR110556-1G
APOSOR110556-5G
2-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-4-methylbenzene
2-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-4-methylbenzene
Formel:
C₁₃H₁₉BrO₃ MW: 303,192 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19507743 CAS-Nummer: 1379658-80-6 |