Methyl 2'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110532-1G
OR110532-5G
APOSOR110532-1GEA
355
CHF
APOSOR110532-1G
APOSOR110532-5G
Methyl 2'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Methyl 2'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₁ClO₂ MW: 246,689 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05981681 CAS-Nummer: 89900-96-9 |