4-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR110516-1G OR110516-5G
APOSOR110516-1GEA 223 CHF
APOSOR110516-1G APOSOR110516-5G
4-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
4-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06496533
CAS-Nummer: 61343-83-7