[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR110508-1G
OR110508-5G
APOSOR110508-1GEA
297
CHF
APOSOR110508-1G
APOSOR110508-5G
[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Formel:
C₁₇H₂₀O₂ MW: 256,34 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12656401 CAS-Nummer: 1098366-94-9 |