[2-(4-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR110503-1G
OR110503-5G
APOSOR110503-1GEA
297
CHF
APOSOR110503-1G
APOSOR110503-5G
[2-(4-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(4-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Formel:
C₁₇H₂₀O₂ MW: 256,34 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01814821 CAS-Nummer: 478032-35-8 |