2-(3-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR110501-1G
OR110501-5G
APOSOR110501-1GEA
223
CHF
APOSOR110501-1G
APOSOR110501-5G
2-(3-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
2-(3-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
Formel:
C₁₇H₁₈O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12570767 CAS-Nummer: 1099155-41-5 |