2-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR110489-1G OR110489-5G
APOSOR110489-1GEA 223 CHF
APOSOR110489-1G APOSOR110489-5G
2-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
2-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₃H₉BrO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11156483
CAS-Nummer: 364323-77-3