2-Methyl-1-nitro-4-phenoxybenzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR110478-1G OR110478-5G
APOSOR110478-1GEA 105 CHF
APOSOR110478-1G APOSOR110478-5G
2-Methyl-1-nitro-4-phenoxybenzene
2-Methyl-1-nitro-4-phenoxybenzene
Formel: C₁₃H₁₁NO₃
MW: 229,231 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01764677
CAS-Nummer: 112880-83-8