2-[(4-Chlorophenyl)thio]pyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110468-1G OR110468-5G
APOSOR110468-1GEA 297 CHF
APOSOR110468-1G APOSOR110468-5G
2-[(4-Chlorophenyl)thio]pyridin-3-amine
2-[(4-Chlorophenyl)thio]pyridin-3-amine
Formel: C₁₁H₉ClN₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01927959
CAS-Nummer: 353277-58-4