N-Ethyl-4-pentylbenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110453-1G
OR110453-250MG
OR110453-5G
APOSOR110453-1GEA
223
CHF
APOSOR110453-1G
APOSOR110453-250MG
APOSOR110453-5G
N-Ethyl-4-pentylbenzamide
N-Ethyl-4-pentylbenzamide
Formel:
C₁₄H₂₁NO MW: 219.323 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03551084 CAS-Nummer: 401587-40-4 |