4-Pentylbenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110451-1G OR110451-250MG OR110451-5G
APOSOR110451-1GEA 223 CHF
APOSOR110451-1G APOSOR110451-250MG APOSOR110451-5G
4-Pentylbenzamide
4-Pentylbenzamide
Formel: C₁₂H₁₇NO
MW: 191.269 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00984217
CAS-Nummer: 138913-07-2