2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110450-1G OR110450-250MG
APOSOR110450-1GEA 248 CHF
APOSOR110450-1G APOSOR110450-250MG
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinamide
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinamide
Formel: C₁₀H₁₃N₃O
MW: 191,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18384920
CAS-Nummer: 1378457-21-6