4-(3-Bromophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110421-1G
OR110421-5G
OR110421-10G
APOSOR110421-1GEA
138
CHF
APOSOR110421-1G
APOSOR110421-5G
APOSOR110421-10G
4-(3-Bromophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-(3-Bromophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formel:
C₈H₆BrN₃O MW: 240.057 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18384918 CAS-Nummer: 1007578-99-5 |