4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110418-1G OR110418-250MG
APOSOR110418-1GEA 201 CHF
APOSOR110418-1G APOSOR110418-250MG
4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₈N₂O₃
MW: 180,161 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041381
CAS-Nummer: 46206-74-0