Quinoxaline-6-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110372-1G
OR110372-250MG
APOSOR110372-1GEA
170
CHF
APOSOR110372-1G
APOSOR110372-250MG
Quinoxaline-6-carboxamide
Quinoxaline-6-carboxamide
Formel:
C₉H₇N₃O MW: 173,171 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09955631 CAS-Nummer: 457882-95-0 |