Ethyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110364-1G OR110364-5G
APOSOR110364-1GEA 48.8 CHF
APOSOR110364-1G APOSOR110364-5G
Ethyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Ethyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209.199 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06204349
CAS-Nummer: 19013-15-1