Ethyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110352-10G OR110352-1G OR110352-5G
APOSOR110352-10GEA 0 CHF
APOSOR110352-10G APOSOR110352-1G APOSOR110352-5G
Ethyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
Ethyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,199 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11111006
CAS-Nummer: 54064-39-0