2-Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR110336-1G OR110336-250MG
APOSOR110336-1GEA 227 CHF
APOSOR110336-1G APOSOR110336-250MG
2-Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₁₀H₉N₃O₃
MW: 219,197 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11094977
CAS-Nummer: 46713-46-6