4-(1,3-Thiazol-2-yl)pyrimidin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110323-250MG
APOSOR110323-250MGEA 73.1 CHF
APOSOR110323-250MG
4-(1,3-Thiazol-2-yl)pyrimidin-2-amine
4-(1,3-Thiazol-2-yl)pyrimidin-2-amine
Formel: C₇H₆N₄S
MW: 178,214 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00105074
CAS-Nummer: 874830-88-3