3-(Dimethylamino)-1-(3-nitrophenyl)prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR110306-1G
OR110306-5G
APOSOR110306-1GEA
103
CHF
APOSOR110306-1G
APOSOR110306-5G
3-(Dimethylamino)-1-(3-nitrophenyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(3-nitrophenyl)prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₃ MW: 220,225 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00024513 CAS-Nummer: 115955-48-1 |